1546966
USP
Polyisobutylene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
polyisobutylene
Poids mol.
Mw ~37000
Fabricant/nom de marque
USP
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
Clé InChI
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable