1466685
USP
N-Nitrosoethylisopropylamine (NEIPA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, EIPNA, NEIPA
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecules)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It is also used to prepare standard, standard stock, nitrosamine RS stock, Nitrosamine standards stock solution mixture, and sensitivity stock solutions to determine NEIPA impurity in drug substances and drug products (valsartan, irbesartan, and losartan potassium etc) by chromatography according to general chapter 〈1469〉 of United States Pharmacopeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Articles
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
Vue d'ensemble de l'analyse des impuretés nitrosamines, des réglementations mondiales et des considérations essentielles dans la sélection des filtres pour la préparation et l'analyse des échantillons.
Vue d'ensemble de l'analyse des impuretés nitrosamines, des réglementations mondiales et des considérations essentielles dans la sélection des filtres pour la préparation et l'analyse des échantillons.