1367504
USP
Lindane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
γ-BHC
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lindane
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
113-115 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl[C@H]1[C@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H]1Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+
Clé InChI
JLYXXMFPNIAWKQ-GNIYUCBRSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Lindane Cream
- Lindane Shampoo
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable