1348000
USP
Isocarboxazid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid 2-benzylhydrazide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
isocarboxazid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
N(NC(=O)c2n[o]c(c2)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-9-7-11(15-17-9)12(16)14-13-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,13H,8H2,1H3,(H,14,16)
Clé InChI
XKFPYPQQHFEXRZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable