1347880
USP
Isobutyraldéhyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-méthylpropanal, 2-méthylpropionaldéhyde
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
66 mmHg ( 4.4 °C)
Température d'inflammation spontanée
384 °F
Limite d'explosivité
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.374 (lit.)
Point d'ébullition
63 °C (lit.)
Pf
−65 °C (lit.)
Densité
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-11.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-24 °C - closed cup