1129007
USP
Chlortetracycline hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
7-Chlorotetracycline hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
chlortetracycline
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
210-215 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
Clé InChI
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Chlortetracycline Hydrochloride Ointment
- Chlortetracycline Hydrochloride Tablets
- Chlortetracycline Hydrochloride Soluble Powder
- Chlortetracycline Hydrochloride Ophthalmic Ointment
- Chlortetracycline and Sulfamethazine Bisulfates Soluble Powder
- Chlortetracycline Bisulfate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable