Z777196
Proteomix® WCX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, PEEK
About This Item
product name
Proteomix® WCX-NP5 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 5 μm particle size, PEEK
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 402NP5P-2105
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
weak cation exchange phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Proteomix User Manual