Y0002093
Regorafenib impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
regorafenib
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1c(ccc(c1)Oc2cc(ncc2)C(=O)NC)N
InChI
1S/C13H12FN3O2/c1-16-13(18)12-7-9(4-5-17-12)19-8-2-3-11(15)10(14)6-8/h2-7H,15H2,1H3,(H,16,18)
Clé InChI
ZQHJPIPGBODVTG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable