Key Documents
SU860081
Supelco
Snap Ring vials, 1.5 mL, 12 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial (with marking spot), pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
clear glass vial (with marking spot)
Caractéristiques
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
1.5 mL
Raccords
thread for 11 mm
Description générale
FLACONS ACCEPTANT DES JOINTS SNAP TOP DE 11 mm
OUVERTURE LARGE, 12 × 32 mm
À utiliser avec :
Agilent/HP 7673 série I/II,
7670A, 7671A, 1042, 1090,
8042, 1050, 1082, 1080, 1084
AIM CPS-200
A.I. (plateau de 42 flacons)
Alcott 738
Altex
AMS 42
Antek 736
ASC
Beckman 501, 507
Carlo Erba AS V42, AS 105
Carnegie CMA 230/200
Chrompack
Dani 39.80, ALS 39.80
Dynatech 42
Finnigan 200S
Gilson (Portoir 30P)
Gynkotek
Hitachi AS-2000, AS-4000
Infochroma
Kipp
Packard
PerkinElmer Autosystem, ISS
100, 200, 400, LC600(42),
4900, 420B
Phillips LC-XP
Échantillonnage de précision GC111,
GC311, LC241
Shimadzu AOC-14/1400, SIL-
6B/9A
Spark
Spectra-Physics 7110, 8110
Talbot
TosoH TSK-6080
United Technologies
Varian 8100, 8200, Marathon,
LC 9100
Autres remarques
FLACONS ACCEPTANT DES JOINTS SNAP TOP DE 11 mm
OUVERTURE LARGE, 12 × 32 mm
À utiliser avec :
Agilent/HP 7673 série I/II,
7670A, 7671A, 1042, 1090,
8042, 1050, 1082, 1080, 1084
AIM CPS-200
A.I. (plateau de 42 flacons)
Alcott 738
Altex
AMS 42
Antek 736
ASC
Beckman 501, 507
Carlo Erba AS V42, AS 105
Carnegie CMA 230/200
Chrompack
Dani 39.80, ALS 39.80
Dynatech 42
Finnigan 200S
Gilson (Portoir 30P)
Gynkotek
Hitachi AS-2000, AS-4000
Infochroma
Kipp
Packard
PerkinElmer Autosystem, ISS
100, 200, 400, LC600(42),
4900, 420B
Phillips LC-XP
Échantillonnage de précision GC111,
GC311, LC241
Shimadzu AOC-14/1400, SIL-
6B/9A
Spark
Spectra-Physics 7110, 8110
Talbot
TosoH TSK-6080
United Technologies
Varian 8100, 8200, Marathon,
LC 9100