PHL86245
Pellitorine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(2E,4E)-N-(2-Methylpropyl)-2,4-decadienamide, (2E,4E)-N-Isobutyl-2,4-decadienamide, 2E,4E-Decadienoic acid N-isobutylamide, trans-Pellitorin, trans-Pellitorine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C14H25NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-14(16)15-12-13(2)3/h8-11,13H,4-7,12H2,1-3H3,(H,15,16)/b9-8+,11-10+
Clé InChI
MAGQQZHFHJDIRE-BNFZFUHLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable