Principaux documents
PHL85734
4′-Desulfocarboxyatractylic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(2β,15α)-15-Hydroxy-2-[[2-O-(3-methyl-1-oxobutyl)-3-O-sulfo-β-D-glucopyranosyl]oxy]kaur-16-ene-18,19-dioic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H46O15S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
690.75
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥80.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable