Principaux documents
PHL85707
(−)-Antofine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
7-Demethoxytylophorine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H25NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.45
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](N1C2)(CCC1)CC3=C2C(C=CC(OC)=C4)=C4C5=C3C=C(OC)C(OC)=C5
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable