PHL84191
Protocetraric acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-Formyl-3,8-dihydroxy-9-(hydroxymethyl)-1,6-dimethyl-11-oxo-11H-dibenzo[b,e][1,4]dioxepin-7-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1c2c(c(c(c(c2C)C(=O)O)O)CO)OC(=O)c3c1c(c(cc3C)O)C=O
InChI
1S/C18H14O9/c1-6-3-10(21)8(4-19)15-11(6)18(25)27-16-9(5-20)13(22)12(17(23)24)7(2)14(16)26-15/h3-4,20-22H,5H2,1-2H3,(H,23,24)
Clé InChI
VOXMONAUSQZPTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3