Principaux documents
PHL83876
Morellic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H36O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
560.63
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C=C1)(C)OC2=C1C(O)=C(C(C([C@@]34[C@@]5(C/C=C(C(O)=O)/C)OC(C)([C@@]4(C6)[H])C)=C[C@@]6([H])C5=O)=O)C(O3)=C2CC=C(C)C
InChI
1S/C29H31N3O2/c1-21-8-13-28-25(18-21)27-19-26(23-9-11-24(33-2)12-10-23)30-32(27)29(34-28)14-16-31(17-15-29)20-22-6-4-3-5-7-22/h3-13,18,27H,14-17,19-20H2,1-2H3
Clé InChI
XYTOZJVLVMHAAC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable