Principaux documents
PHL83498
Epimedin A1
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Hexandraside F
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C39H50O20
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
838.80
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=C(C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](C)O2)=C(C4=CC=C(OC)C=C4)O5)=O)C5=C(CC=C(C)C)C(O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)=C1
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable