Principaux documents
PHL83496
Dipsacoside B
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Glycoside L-G3, Tauroside G3, Tauroside St-G3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C53H86O22
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1075.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](OC[C@@H]([C@@H]2O)O)O[C@@H]3[C@](C4[C@@](C5[C@]([C@@]6(CC[C@@]9(C(CC(CC9)(C)C)C6=CC5)C(=O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C)(CC4)C)(CC3)C)(CO)C
InChI
1S/C53H86O22/c1-23-32(57)36(61)40(65)44(70-23)74-42-33(58)26(56)20-68-46(42)73-31-11-12-49(4)29(50(31,5)22-55)10-13-52(7)30(49)9-8-24-25-18-48(2,3)14-16-53(25,17-15-51(24,52)6)47(67)75-45-41(66)38(63)35(60)28(72-45)21-69-43-39(64)37(62)34(59)27(19-54)71-43/h8,23,25-46,54-66H,9-22H2,1-7H3/t23-,25?,26-,27+,28+,29?,30?,31-,32-,33-,34+,35+,36+,37-,38-,39+,40+,41+,42+,43+,44-,45-,46-,49-,50-,51+,52+,53-/m0/s1
Clé InChI
GFPLPBCJRRNZHM-AYFSCGOGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable