PHL83258
trans-m-Coumaric acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
trans-3-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(3-Hydroxyphenyl)acrylic acid, m-Coumaric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
193-195 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
OC(/C=C/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+
Clé InChI
KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable