Key Documents
PHL82585
L-Méthionine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Acide L-2-amino-4-(méthylthio)butanoïque, Acide (S)-2-amino-4-(méthylmercapto)butyrique
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.21
Numéro Beilstein :
1722294
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
284 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: allium
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable