Principaux documents
PHL82544
Fuziline
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
15α-Hydroxyneoline, Senbusine C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H39NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.57
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]1([C@@H](OC)C2[C@]([C@@H](O)[C@H](OC)[C@]3([H])[C@@H]4O)(O)[C@]4([H])[C@]5(C3)[H])C5(C2N6CC)[C@@H](O)CCC1(C6)COC
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable