Key Documents
PHL82472
Arjunetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(2α,3β,49α)- 2,3,19-Trihydroxyolean-12-en-28-oic acid β-D-glucopyranosyl ester, 24-Deoxysericoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H58O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
650.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@@H]1O)C(=O)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C36H58O10/c1-31(2)12-14-36(30(44)46-29-26(41)25(40)24(39)20(17-37)45-29)15-13-34(6)18(23(36)28(31)43)8-9-22-33(5)16-19(38)27(42)32(3,4)21(33)10-11-35(22,34)7/h8,19-29,37-43H,9-17H2,1-7H3/t19-,20-,21+,22-,23-,24-,25+,26-,27+,28+,29+,33+,34-,35-,36+/m1/s1
Clé InChI
CUOZRGBQTOSWAY-PWEPJYDOSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable