Principaux documents
PHL80608
Oxypaeoniflorin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H28O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.46
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12O[C@]3(C)C4(O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O5)[C@@]1(COC(C6=CC=C(O)C=C6)=O)[C@@]([H])(C4)[C@@](O)(C3)O2
InChI
1S/C23H28O12/c1-20-8-22(30)13-6-23(20,33-18-16(28)15(27)14(26)12(7-24)32-18)21(13,19(34-20)35-22)9-31-17(29)10-2-4-11(25)5-3-10/h2-5,12-16,18-19,24-28,30H,6-9H2,1H3
Clé InChI
FCHVXNVDFYXLIL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable