Principaux documents
PHL80469
Hordenine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylethylamine, 4-(2-Dimethylaminoethyl)phenol, N,N-Dimethyltyramine, p-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine, Anhaline, Cactine, Eremursin, Peyocactine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.23
Beilstein:
2207615
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
CN(C)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
KUBCEEMXQZUPDQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable