Principaux documents
GOSU09
Sulfur in synthetic diesel
0.0700% (700 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Concentration
0.0700% (700 ppm)
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F
Point d'éclair (°C)
77 °C