G004245
LC/MS Analysis of Clenbuterol Enantiomers in Plasma on Astec® CHIROBIOTIC® T after SPE using HybridSPE®-Phospholipid
application for HPLC
About This Item
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: CHIROBIOTIC T, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (12018AST)
mobile phase: 10 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ESI(+)
sample: clenbuterol, 10 ng/mL in rat plasma (phospholipids removed by extraction with HybridSPE-Phospholipid)
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Informations légales
Analyte
Application
Colonne analytique
Tube ou plaque pour SPE
Étalon
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for SPE, application for LC-MSNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique