ERMBF411G
Maize GMO Standard ERM-BF411
ERM®, certified reference material, 100% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Synonyme(s) :
GMO Standard ERM-BF411, Maize Bt-176
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Niveau de qualité
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
ERMBF411G
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable