CRM46903
Methyl elaidate
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide élaïdique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Pureté
99.9%
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
10 mg/mL in heptane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densité
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
single component solution
Groupe fonctionnel
ester (methyl)
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
Clé InChI
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3.99 °C - closed cup