CRM45450
Dimetilan
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
1-(Dimethylcarbamoyl)-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl dimethylcarbamate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)C(=O)Oc1cc(C)n(n1)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C10H16N4O3/c1-7-6-8(17-10(16)13(4)5)11-14(7)9(15)12(2)3/h6H,1-5H3
Clé InChI
RDBIYWSVMRVKSG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable