Key Documents
97583
Supelco
N-(2-Aminoethyl)ethanolamine
analytical standard
Synonyme(s) :
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, 2-(2-Aminoethylamino)ethanol, N-(2-Aminoethyl)ethanolamine
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH2NHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.15
Numéro Beilstein :
506012
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.6 (vs air)
Pureté
≥98.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
Point d'ébullition
238-240 °C/752 mmHg (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NCCNCCO
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
291.2 °F
Point d'éclair (°C)
144 °C