Principaux documents
93886
Supelco
5-Amino-2-methylphenol
analytical standard
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-4-methylaniline, 4-Amino-2-hydroxytoluene, 5-Amino-o-cresol
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Beilstein:
2802317
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
160-162 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(N)cc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
Clé InChI
DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable