90558
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Amino-N,N-diethylaniline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.571 (lit.)
Point d'ébullition
115-116 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
19-21 °C (lit.)
Densité
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3
Clé InChI
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
282.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
139 °C - closed cup