854964
Vials, crimp top, 1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
1.5 mL
Raccords
thread for 11 mm
Application
Produit(s) apparenté(s)