822790
TSKgel® SuperMultiporePW-M (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® SuperMultiporePW-M HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 22790
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
10-80 °C temperature
27 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 6 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
5 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne de garde