Principaux documents
821488
TSKgel® SuperMultiporeHZ-M (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Size Exclusion (H-Type) HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
product name
Colonnes TSKgel® HHR séries GPC, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L21
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 21488
Paramètres
0.4 mL/min flow rate
24 bar max. pressure
60 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
4 μm
Dimension de pores
mixed
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
The innovative multi-pore technology is now also available in 3, 4 and 6 micron TSKgel SuperMultiporeHZ columns. Three columns, varying in linear range, are available. The base material of each TSKgel SuperMultiporeHZ column is poly(styrene/divinylbenzene). Particles in TSKgel SuperMultiporeHZ columns are mono-disperse in size and exhibit a broad range of pore sizes. Each particle, by design, has an extended linear calibration curve, thereby greatly diminishing chromatograms with inflection points. GPC chromatograms without inflection points . . . it will take some getting used to.
Les TSKgel H sont des colonnes de perméation de gel stables dans des solvants de polarités variées. Les particules ne gonflent pas et ne rétrécissent pas lorsque le solvant passe du toluène au méthanol. Cependant, ces colonnes ne peuvent pas être utilisées avec des solvant polaires tels que de l′eau ou des mélanges eau:méthanol. Les particules sphériques de polystyrène/divinylbenzène de 5 microns fournissent un minimum de 16 000 plateaux par colonne de 30 cm × DI 7,8 mm. Elles sont disponibles en huit tailles de pores, allant d′une limite d′exclusion d′environ 2 000 daltons pour les colonnes G1000H HR à plus de 10 000 000 daltons pour les colonnes G7000H HR. Les quatre colonnes à lit mixte (H, L, M, N) étendent la plage de linéarité de poids moléculaires pour le screening des échantillons et les analyses plus formelles.
Forme physique
Column can only be used in THF solvent.
Autres remarques
Uses guard 821489, available as a custom product. Please inquire.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation