819696
TSKgel® Amide-80 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 2 mm, carbamoyl phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Amide-80, 15 cm x 2 mm ID, 5 μm
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 15 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L68
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19696
Paramètres
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
100 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
carbamoyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Description générale
Informations légales
Colonne de garde