819004
TSKgel® ODS-80Tm (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® ODS-80Tm Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh ODS-80Tm, 19004
Ampleur du marquage
15% Carbon, monolayer, endcapped
Paramètres
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
Superficie
425 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
80 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Forme physique
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni