807210
TSKgel® DEAE-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Synonyme(s) :
KIT TSKGEL DEAE-5PW
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne TSKgel® G-DNA-PW GFC, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Cl-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 07210
Paramètres
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Taille des particules
20 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C