Principaux documents
806763
TSKgel® PW-Type (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
Nom du produit
Précolonne TSKgel® PW série GFC, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 13 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 06763
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
13 μm
Dimension de pores
125 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Guard Column for 7.5mmID TSKgel G1000PW & G2000PW columns, 13μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Forme physique
Shipped in water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation