Key Documents
805758
TSKgel® SW Type (13 µm) HPLC Column
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, diol phase
Synonyme(s) :
TSKgel® SW Series Gel Filtration Chromatography Guard Columns
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Précolonnes TSKgel® SW série GFC, phase diol, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 05758
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
8 mL/min flow rate
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 21.5 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
13 μm
Dimension de pores
250 Å
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Guard Column for 21.5mmID TSKgel G2000SW, G3000SW and G4000SW columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Forme physique
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation