69089
Dibutyl adipate
analytical standard
Synonyme(s) :
Adipic acid dibutyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
305 °C (lit.)
Densité
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-5-11-17-13(15)9-7-8-10-14(16)18-12-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
XTJFFFGAUHQWII-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup