59615
SUPELCOSIL™ LC-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Cartouche Supelguard SUPELCOSIL™ LC-8, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Agence
suitable for USP L7
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 2 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase