59569
SUPELCOSIL™ LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Synonyme(s) :
Supelguard LC-DIOL 2CM PK2
About This Item
Produits recommandés
product name
Cartouches SUPELCOSIL™ LC-Diol Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agence
suitable for USP L20
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 2 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase