Key Documents
581621-U
Supelco
Ascentis® Phenyl (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Cartouches® Supelguard Ascentis phényl, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany