Principaux documents
57547
Mélangeur statique à faible volume (50-250μL)
250 μL cartridge, stainless steel
Synonyme(s) :
CARTOUCHE DE MÉLANGEUR STATIQUE 250UL
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Matériaux
stainless steel
Compatibilité
for use with ASI low volume mixer housing
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis