Key Documents
57347-U
Supelco
Support de fibres SPME
greener alternative
for use with CTC CombiPAL and Gerstel MPS2
Synonyme(s) :
Solid Phase Microextraction Fiber Holder
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Nomenclature NACRES :
NB.21
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Niveau de qualité
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with CTC CombiPAL and Gerstel MPS2
Autre catégorie plus écologique
Description générale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Ce support protège la fibre revêtue et permet d'ajuster son exposition pendant l'adsorption et la désorption de l'analyte. Il est réutilisable à l'infini et reçoit la fibre remplaçable. Si vous utilisez ce produit pour la première fois, vous devez commander un support ainsi qu'une fibre.
Support pour échantillonnage manuel
Une jauge de profondeur réglable permet de positionner la fibre pour l'échantillonnage ainsi que dans la zone chauffée de l'injecteur pour chromatographie en phase gazeuse (GC). La fibre peut être verrouillée en position exposée.
Support pour échantillonnage automatique ou analyse par chromatographie liquide haute performance (HPLC)
Utilisez cette fibre avec un échantillonneur automatique Varian 8100/8200 ou avec notre interface SPME/HPLC. Un adaptateur pour SPME est nécessaire avec l'échantillonneur automatique Varian. Contactez Varian Instrument Division pour connaître les spécifications du système.
Support pour Gerstel MPS2 et CombiPAL/CombiPAL-xt de CTC
Application
  • Surface characterization of commercial fibers for solid-phase microextraction and related problems in their application.: This article provides a comprehensive analysis of the surface properties of various commercial SPME fibers, including those used in SPME Fiber Holders. The study identifies potential issues related to the application of SPME in analytical chemistry, particularly focusing on how these fibers interact with different analytes and solvents. This information is crucial for chemists looking to optimize their SPME techniques for more accurate and reliable sample analysis (Haberhauer-Troyer et al., 2000).
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Articles
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
Afficher tout
Protocoles
In this article, SPME-GC was successfully used to identify many volatile compounds present in the headspace over several spirits.
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.