57335-U
SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm
Synonyme(s) :
Carboxen/PDMS SPME fiber assembly
About This Item
Produits recommandés
product name
Unité de fibres SPME, carboxène/polydiméthylsiloxane (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, StableFlex, for use with autosampler
Matériaux
StableFlex fiber
plain light blue hub
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
24 ga
Conditionnement
pkg of 3 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
CAR/PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
, Aligned