Key Documents
57179
Supelco
Tubes de SPE vides, sans frittés
volume 12 mL, pk of 20
Synonyme(s) :
SPE Reservoir
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pk of 20
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
12 mL
Application(s)
food and beverages
Caractéristiques et avantages
Lorsqu′ils sont utilisés avec les adaptateurs pour tubes SPE, les tubes vides de SPE peuvent être mis au dessus d′une cartouche standard de SPE pendant l′utilisation de celle-ci. la cartouche de SPE vide agit alors comme un réservoir pour permettre le passage de volumes d′échantillons plus importants.