57172
Disques de SPE ENVI-8 DSK
diam. 47 mm, pk of 24
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pk of 24
Niveau de qualité
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Diamètre
47 mm
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking water)
- The SPE membrane equivalents of ENVI-18 and ENVI-8 packed bed SPE sorbents
- Porous glass fiber membranes embedded with C18 or C8 modified silica particles.
- Provides faster flow rates and exhibits less clogging than PTFE discs for the extraction of organic contaminants from drinking water samples
- Typical applications include polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), phthalates, semivolatile organics, paraquat and diquat, pesticides and herbicides
Informations légales
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique