Key Documents
57137
Supelco
Tube SPE Supelclean ENVI-18
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Matériaux
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 5 g
Conditionnement
pk of 20
Ampleur du marquage
17% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Volume
20 mL
Matrice
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (potable, souterraine ou usée)
• Greffage polymérique, octadécyl (17%), end cappée
• Excellente pour le nettoyage, l′extraction et la concentration des polluants de matrices environnementales aqueuses
• Le plus grand % de carbone greffé pour une augmentation de la capacité et des taux de récupération
• Le plus grand taux de carbone afin d′offrir également une plus grande résistance à des conditions de pH extrêmes
• Utilisé pour extraire des herbicides, fongicides, et pesticides des eaux usées
Informations légales
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable