Key Documents
57089
Supelco
Tube de SPE Supelclean LC-4
Wide Pore, bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Matériaux
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Gamme de produits
Supelclean
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 54
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) bonding
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
500 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
  • Taille des pores adaptée aux macromolécules (tels les protéines et les peptides)
  • Généralement employées pour le dessalage et l′extraction des peptides et protéines des échantillons aqueux
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protocoles
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.