Principaux documents
569275-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Cartouche Discovery® HS C18 Supelguard, Kit, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Superficie
300 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å
pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Note de bas de page
Ce kit contient une cartouche, un support individuel, du tube, 2 écrous et les ferrules.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Contenu apparenté
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.